Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Bifidobacterium breve ATCC® 15700™
Description
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
Spécification
Spécification
| ATCC® | 15700TM* |
| Description | Bifidobacterium breve ATCC™ 15700 |
| Format | Culti-Loops |
| Type de produit | Organisme unique |
| Classe d’organisme cible | Bacilles à gram-positif |
| Type de test | CQ qualitatif |
| Type d’emballage | 5 boucles / boîte |
| Désignation des souches | S1 (Variante a) |
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative, et les marques ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisées sous licence.