Learn More
Thermo Scientific™ Kit de contrôles qualité de tests de mise en évidence de la bêta-lactamase Culti-Loops™
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Marque: Thermo Scientific™
Description
Le kit de tests de mise en évidence de la bêta-lactamase Thermo Scientific™ Culti-Loops™ contient des organismes de contrôle de la qualité fournis au format Culti-Loops.
Les Culti-Loops sont des oeses d’inoculation prêtes à l’emploi, jetables contenant des micro-organismes stabilisés, conservés et viables. L’oese peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation Culti-Loops Aerobic Set, Réf. R4631000) ou ensemencée directement sur un milieu approprié. Il est recommandé d’utiliser les Culti-Loops dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification, et pour l’évaluation de procédures bactériologiques.
Inclut :
Neisseria gonorrhoeae ATCC™ 31426™†
Neisseria gonorrhoeae ATCC™ 43069™†
Alertes de commande :
Scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
Spécification
31426TM* | |
Culti-Loops | |
Panel d’organismes | |
5 anses/boîte |
Kit de contrôles qualité de tests de mise en évidence de la bêta-lactamase conforme à la norme CLIA ’88 / 2 | |
5 boucles / org. | |
CQ qualitatif |
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.