Learn More
Thermo Scientific™ Kit 20E QC Culti-Loops™ API™
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Marque: Thermo Scientific™ R4651003
878.75 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le kit API 20E Thermo Scientific™ Culti-Loops™ contient des organismes de contrôle de la qualité fournis au format Culti-Loops.
Les Culti-Loops sont des oeses d’inoculation prêtes à l’emploi, jetables contenant des micro-organismes stabilisés, conservés et viables. L’oese peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation Culti-Loops Aerobic Set, Réf. R4631000) ou ensemencée directement sur un milieu approprié. Il est recommandé d’utiliser les Culti-Loops dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification, et pour l’évaluation de procédures bactériologiques.
Inclus :
Enterobacter cloacae ATCC™ 13047™†
Escherichia coli ATCC™ 25922™†
Klebsiella pneumoniae sous espèce de pneumonie ATCC™ 35657™†
Proteus mirabilis ATCC™ 35659™†
Stenotrophomonas maltophilia ATCC™ 51331™†
Alertes de commande :
Scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
Spécification
13047TM* | |
Culti-Loops | |
Panel d’organismes | |
5 anses/organisme |
Kit de CQ API 20E/5 | |
Kit QC Culti-Loops | |
CQ qualitatif |
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.