Learn More
Sartorius™ Balance analytique semi-micro Cubis™, modèle série MSE225P
Pesée pure et simple
Marque: Sartorius™ MSE225P-0CE-DU
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’unité d’affichage et de commande MSE propose de simples fonctions de pesée, tout en garantissant une performance exceptionnelle et une simplicité d’utilisation maximale. Grâce à l’écran LCD rétroéclairé à contraste élevé, aux conseils pour l’utilisateur rédigés en langage simple et aux touches disposées de façon logique pour le déclenchement précis des fonctions, les opérateurs peuvent obtenir une précision de pesée optimale. Nul besoin de fonctions complexes pour les processus de pesée ou l’administration de données. Alimentation électrique 100-240 V, 50/60 Hz, adaptateur secteur.ulliUnité d’affichage et de commande amovible/liliSupport de base à utiliser dans les systèmes de gestion de la qualité/liliISOCAL : Réglage de l’étalonnage entièrement automatique/liliEnregistrement conforme aux BPL/liliLogiciel pour la programmation d’applications de laboratoire standard/li/ulSpécification
ISO ; FDA / USP ; GxP ; Vérifié | |
0,2mg | |
Affichage à cristaux liquides, noir et blanc | |
Grammes | |
Pare-vent analytique manuel et certification | |
Assisté | |
le;6°s. | |
MSE225P | |
0 à 60 g/0,015/60 à 120 g : 0,025mg | |
5°C à 40°C | |
Balances analytiques semi-micro | |
192mm | |
250 mm | |
154 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 VCC plusmn; 5 % | |
7 W | |
50/60 Hz |
RS-232 25 broches / Bluetooth / RS-232 9 broches, port PS compris | |
60/120/220 g | |
0,01 / 0,02 / 0,05 mg | |
Cubistrade; couvre maintenant toute la gamme | |
IP 54 | |
le; 0,15mg | |
30 mg | |
Carré | |
le;2°s. | |
100 g | |
154 x 192 x 250 mm | |
85mm | |
261mm | |
85mm | |
100/240 V | |
1 A |