Learn More
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCA 225S Balance
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II range of semi-micro balances with a maximum load between 120 g and 220 g and a readability between 0.005 mg and 0.01 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
Marque:  Sartorius™ MCA225S-3S00-D QP99 HWL
24540.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 18018074
  • 25155.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
220 g
0.01 mg
1.5 s
240 mm
Non
Écran couleur TFT tactile
Configuration QP99 HWL
Balance Semi-Micro
301 mm
Nom du produit
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCA 225S Balance > Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro Balance, Model; QP99 HWL Configuration, Capacity; 220 g, Readability; 0.01 mg