Learn More
Sartorius Balance semi-micro Cubis™ II, interface utilisateur MCE
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
120 g
220 g
60 g, 120 g
60, 120, 220 g
Comprend:
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport d'essai en usine
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine ; Logiciel QP99
Modèle:
Chambre de pesée I : Motorisée avec ionisateur
Chambre de pesée U : Vitre manuelle
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Description
La balance semi-micro Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
ulliSystème de pesage monolithique/liliCapteurs climatiques intégrés/liliSupports pour échantillon individuels/liliFonctionnement sans erreur/liliFlux de travail QApp individuels/liliMise à niveau automatique motorisée/liliIntégrité complète des données de bout en bout/liliConforme à la norme 21 CFR partie 11/liliAudit Trail intégré/liliGestion des utilisateurs à la pointe de la technologie/liliExcellent service d’assistance/liliCentre d’état intégré/liliFonctions de service intégrées/liliMaintenance préventive conformément aux normes agréées/liliFonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser/liliEnsemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine/liliFonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IRbr /(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)/li/ul
Garantie
Garantie 10 ans
Spécification
Spécification
| Type de connexion | 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet |
| Capacité | 120 g |
| Type d’affichage | Écran tactile TFT avec un affichage lisible et une interface utilisateur facile à utiliser. |
| Précision affichage | 0,01 mg |
| Comprend | Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine ; Logiciel QP99 |
| Matériau | Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inoxydable, garniture en aluminium |
| Modèle | Chambre de pesée U : Vitre manuelle |
| Reproductibilité | ± ; 0,01 mg |
| Temps de stabilisation | 2 s |
| Type | Balance Semi-Micro |
| Afficher plus |