Learn More
Sartorius Balance de laboratoire de précision Cubis™ II
Une charge maximale comprise entre 320 g et 14 200 g et une lisibilité comprise entre 1 mg et 100 mg en font le modèle idéal pour toute application.
5125.00€ - 14285.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Balance avec certificat d'approbation de type pour la Chine |
---|---|
Type de connexion | Connecteur D-sub, 9 broches |
Type d’affichage | Écran tactile couleur |
Matériau | Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium |
Alimentation électrique | 100 à 240 VAC (±10%), 50/60 Hz, 1,0 A |
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16213252
|
Sartorius
MCE12201S0-CEU |
12200 g | 100 mg | Plateau de pesée sans pare-vent |
5925.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16293252
|
Sartorius
MCE2202S0-CEU |
2200 g | 10 mg | Plateau de pesée sans pare-vent |
5405.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16213272
|
Sartorius
MCE32202P0-CEU |
4200 g, 32200 g | 10 mg, 100 mg | Plateau de pesée sans pare-vent |
14285.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16293272
|
Sartorius
MCE4202S0-CEU |
14200 g | 10 mg | Plateau de pesée sans pare-vent |
5715.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16213282
|
Sartorius
MCE6202S0-CEU |
6200 g | 10 mg | Plateau de pesée sans pare-vent |
6645.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16253282
|
Sartorius
MCE8201S0-CEU |
8200 g | 100 mg | Plateau de pesée sans pare-vent |
5125.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16467195
|
Sartorius
MCE1203S-2CEU-R |
1200 g | 1 mg | Paravent R : Paravent plat en acier inoxydable (amovible, sans composants en verre) pour toutes les balances de précision |
9550.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16477195
|
Sartorius
MCE1203S-2CEU-U |
1200 g | 1 mg | Paravent U : Verre manuel |
10435.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16437255
|
Sartorius
MCE2203P-2CEU-E |
1010 g, 2200 g | 1 mg | Paravent E : Paravent manuel en verre pour les balances de précision |
9310.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16407275
|
Sartorius
MCE2203S-2CEU-R |
2200 g | 1 mg | Paravent R : Paravent plat en acier inoxydable (amovible, sans composants en verre) pour toutes les balances de précision |
10160.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16457315
|
Sartorius
MCE3203S-2CEU-R |
3200 g | 1 mg | Paravent R : Paravent plat en acier inoxydable (amovible, sans composants en verre) pour toutes les balances de précision |
10470.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16467465
|
Sartorius
MCE623S-2CEU-E |
620 g | 1 mg | Paravent E : Paravent manuel en verre pour les balances de précision |
6930.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16487465
|
Sartorius
MCE623S-2CEU-R |
620 g | 1 mg | Paravent R : Paravent plat en acier inoxydable (amovible, sans composants en verre) pour toutes les balances de précision |
6930.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
La nouvelle génération de balances de laboratoire modulaires Premium
La pesée dans un environnement réglementé peut être complexe, avec des directives et des contrôles de conformité stricts visant à assurer l’exactitude et la fiabilité des résultats requis par l’industrie pharmaceutique.L’une des technologies qui aident les scientifiques à atteindre ce niveau de précision est la série de balances Cubis™ II de Sartorius.
Tous les modules de pesée de la balance Cubis™ II sont conçus pour un fonctionnement intuitif, assisté par des systèmes de diagnostic intelligents.Ces éléments de conception garantissent un degré de répétabilité plus élevé pour différents flux de travaux tout en réduisant la probabilité d’une erreur humaine pendant la mesure.Elle inclut des interfaces utilisateur modernes et la conformité pharmaceutique et GxP et permet la manipulation des données, l’intégrité et la connectivité des données, la manipulation ergonomique des échantillons, l’intégration facile des procédés et une communication illimitée au plus haut niveau de précision et de précision.
Spécification
Balance avec certificat d'approbation de type pour la Chine | |
Écran tactile couleur | |
100 à 240 VAC (±10%), 50/60 Hz, 1,0 A |
Connecteur D-sub, 9 broches | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium |