Learn More
Sartorius Balance de précision haute capacité Cubis™ II, interface utilisateur MCE
La balance de précision haute capacité Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
Marque: Sartorius MCE70201S-2S00-0
Description
- Système de pesage monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Supports pour échantillon individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
- Audit Trail intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Excellent service d’assistance
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
- Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Prestations de service
Garantie 10 ans
Spécification
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet | |
Écran tactile TFT | |
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium | |
±40 mg | |
Balance de précision de grande capacité | |
412 mm | |
126/159 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz |
70200 g | |
0,1 g | |
plusmn; 150 mg | |
Sans paravent | |
1,5 sec | |
10 ans | |
400 mm | |
15,8/17,1 kg | |
100/240 V ±10% |