Learn More
Sartorius Balance de précision (3 places) Cubis™ II, interface utilisateur MCA
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
La balance de précision (3 places) Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
7445.00€ - 11235.00€
Spécification
Certifications/Conformité | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
---|---|
Type de connexion | 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet |
Type d’affichage | Écran couleur TFT tactile |
Comprend | Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport d'essai en usine |
Modèle | Chambre de pesée U : Vitre manuelle |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16310718
![]() |
Sartorius
MCA1203S-2S00-U |
1200 g |
11235.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16320718
![]() ![]() |
Sartorius
MCA623P-2S00-U |
150 g, 300 g, 620 g |
7445.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Système de pesage monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Supports pour échantillon individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
- Audit Trail intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Service d’assistance exceptionnel
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg
- Grand écran tactile couleur TFT 7 po au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
- Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Garantie
Garantie 10 ans
Spécification
21 CFR PART 11 17025 USP 41 | |
Écran couleur TFT tactile | |
Chambre de pesée U : Vitre manuelle | |
10 ans | |
122 × 284 × 373 mm |
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet | |
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport d'essai en usine | |
Balance de précision (3 places) | |
240 mm | |
100/240 V (± 10 %) |