Learn More
Sartorius Balance de précision (2 places) Cubis™ II, interface utilisateur MCA
GREENER_CHOICE
Code produit. 17700739 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
14200 g
1 500 g, 3 000 g, 6 200 g
2200 g
4200 g
4200 g, 32200 g
6200 g
Comprend:
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine
Balance, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d'usine ; logiciel QP99
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Code produit. 17700739
Marque: Sartorius MCA14202S2S000
Grâce au matériel, au logiciel et à la connectivité entièrement configurables, Cubis™ II offre une balance hautes performances répondant à vos besoins uniques et vos exigences de conformité.
  • Système de pesage monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Supports pour échantillon individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
  • Audit Trail intégré
  • Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Service d’assistance exceptionnel
  • Centre d’état intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Maintenance préventive conformément aux normes agréées
  • Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg
  • Grand écran tactile couleur TFT 7 po au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
  • Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
  • Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
    (pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Garantie
Garantie 10 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Type de connexion 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet
Capacité 14200 g
Type d’affichage Écran TFT couleur tactile 7 in au format 16:9
Précision affichage 0,01 g
Comprend Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine
Mise à niveau Automatisme motorisé
Matériau Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
Durée de mesure 1,5 sec
Modèle Sans paravent
Temps de stabilisation 0,8 sec
Plage de températures (métrique) 0 °C à +40 °C
Type Balance de précision (2 places)
Garantie 10 ans
Longueur (métrique) 470 mm
Largeur (métrique) 240 mm
Hauteur (métrique) 95 mm
Poids (métrique) 5,4 kg
Alimentation électrique 120/240 V
Tension 100/240 V (±10%)
Ampérage 1 A
Fréquence 50/60 Hz (± 5%)
Legal for Trade Class II