Learn More
Sartorius Balance de précision (2 places) Cubis™ II, interface utilisateur MCA
Shop All Sartorius Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité:
14200 g
1 500 g, 3 000 g, 6 200 g
2200 g
4200 g
4200 g, 32200 g
6200 g
Comprend:
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine
Balance, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d'usine ; logiciel QP99
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
1 unité
Description
- Système de pesage monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Supports pour échantillon individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
- Audit Trail intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Service d’assistance exceptionnel
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg
- Grand écran tactile couleur TFT 7 po au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
- Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Services
Garantie 10 ans
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
| Type de connexion | 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet |
| Capacité | 4200 g |
| Type d’affichage | Écran TFT couleur tactile 7 in au format 16:9 |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Comprend | Balance, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d'usine ; logiciel QP99 |
| Mise à niveau | Automatisme motorisé |
| Matériau | Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium |
| Durée de mesure | 1 sec |
| Modèle | Sans paravent |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction