Learn More
Sartorius Balance de précision (2 places) Cubis™ II, interface utilisateur MCA
BIOPHARMA
Code produit. 16203242 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
14200 g
1 500 g, 3 000 g, 6 200 g
2200 g
4200 g
4200 g, 32200 g
6200 g
Comprend:
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine
Balance, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d'usine ; logiciel QP99
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16203242
Marque: Sartorius MCA6202S2S000 QP99
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce au matériel, au logiciel et à la connectivité entièrement configurables, Cubis™ II offre une balance hautes performances répondant à vos besoins uniques et vos exigences de conformité.
  • Système de pesage monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Supports pour échantillon individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
  • Audit Trail intégré
  • Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Service d’assistance exceptionnel
  • Centre d’état intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Maintenance préventive conformément aux normes agréées
  • Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg
  • Grand écran tactile couleur TFT 7 po au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
  • Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
  • Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
    (pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Garantie
Garantie 10 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Type de connexion 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet
Capacité 6200 g
Type d’affichage Écran TFT couleur tactile 7 in au format 16:9
Précision affichage 0,01 g
Comprend Balance, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d'usine ; logiciel QP99
Mise à niveau Automatisme motorisé
Linéarité ± 6 mg
Matériau Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
Durée de mesure 1,5 sec
Modèle Sans paravent
Reproductibilité ±4 mg
Temps de stabilisation 1 sec
Plage de températures (métrique) 0 °C à +40 °C
Type Balance de précision (2 places)
Garantie 10 ans
Longueur (métrique) 470 mm
Largeur (métrique) 240 mm
Hauteur (métrique) 95 mm
Poids (métrique) 5,4 kg
Alimentation électrique 120/240 V
Tension 100/240 V (±10%)
Ampérage 1 A
Fréquence 50/60 Hz (± 5%)
Legal for Trade Class II