Learn More
Sartorius Balance de précision (1 place) Cubis™ II, interface MCE
BIOPHARMA
Code produit. p-7161205 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
8200 g
12200 g
Modèle:
Sans paravent
Comprend:
Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99
Conditionnement:
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16263282
Marque: Sartorius MCE8201S0S00
This item is not returnable. View return policy
La balance de précision (1 place) Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables.
  • Système de pesée monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Porte-échantillons individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Historique d’expertise intégré
  • Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Excellent service d’assistance
  • Centre d’état intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Maintenance préventive conformément aux normes agréées
  • Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
  • Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
  • Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR (pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Warranty
Garantie 10 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de connexion 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet
Capacité 8200 g
Type d’affichage Écran tactile TFT
Précision affichage 0,1 g
Comprend Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99
Linéarité plusmn; 0,1 g
Matériau Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
Modèle Sans paravent
Reproductibilité ±0,05 g
Temps de stabilisation 1 sec
Type Balance de précision (1 place)
Garantie 10 ans
Longueur (métrique) 95 mm
Largeur (métrique) 240 mm
Hauteur (métrique) 425 mm
Poids (métrique) 5,4 kg
Alimentation électrique 120/240 V
Tension 100/240 V (± 10 %)
Fréquence 50/60 Hz (± 5%)
Legal for Trade Class I