Learn More
Sartorius Balance Micro Cubis™ II, interface utilisateur MCA
La balance Micro Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
Marque: Sartorius MCA6.6S-2S00-M
31999.54 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Système de pesage monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Supports pour échantillon individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
- Audit Trail intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Excellent service d’assistance
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
- Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Prestations de service
Garantie 10 ans
Spécification
21 CFR PART 11 17025 USP 41 | |
6,1 g | |
1 µg | |
± 3 µg | |
Pare-vent M : Motorisé | |
5 sec | |
10 ans | |
139/240 mm | |
7,2 à 7,9 kg | |
100/240 V (± 10 %) | |
Class I |
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet | |
Écran tactile couleur TFT | |
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium | |
± 5 µg | |
Micro-balance | |
Module de pesée / électrique 340/355 mm | |
Module de pesée / électrique 129/61 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz (± 5 %) |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Balance Micro Cubis™ II, interface utilisateur MCA > Interface utilisateur MCA ; Capacité : 6,1 g ; Pare-vent : (M
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu