Learn More
Sartorius Balance analytique Cubis™ II, interface utilisateur MCE
BIOPHARMA
La balance analytique Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
Marque:  Sartorius MCE224S-2CEU-A
12090.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16427285
  • 12395.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Système de pesage monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Supports pour échantillon individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
  • Audit Trail intégré
  • Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Excellent service d’assistance
  • Centre d’état intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Maintenance préventive conformément aux normes agréées
  • Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
  • Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
  • Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
    (pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
21 CFR PART 11 17025 USP 41
Chambre de pesée A : Motorisé
Écran tactile couleur TFT
Balance analytique avec Chambre de pesée motorisée
Balance analytique électronique
Analytique
100/240 V ± 10 %
Connecteur D-sub, 9 broches
220 g
0,1 mg
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
1 s
100 à 240 VCA (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Sartorius Balance analytique Cubis™ II, interface utilisateur MCE > Capacité :220 g ; pare-vet A - motorisé