Learn More
Sartorius Balance analytique Cubis™ II, interface utilisateur MCE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 16487285 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
120 g
220 g
320 g
80, 160, 320 g
Comprend:
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport d'essai en usine
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine ; Logiciel QP99
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine ; QP99 App Package
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16487285
Marque: Sartorius MCE224S2S00A
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance analytique Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
  • Système de pesée monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Porte-échantillons individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Historique d’expertise intégré
  • Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Excellent service d’assistance
  • Centre d’état intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Maintenance préventive conformément aux normes agréées
  • Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
  • Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
  • Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR (pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Garantie
Garantie 10 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, 1 connexion RS 232 à 9 broches, 1 port ethernet
Description Chambre de pesée A - Motorisée
Capacité 220 g
Type d’affichage Écran couleur TFT tactile
Précision affichage 0,1 mg
Comprend Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport d'essai en usine
Linéarité ± ; 0,13 mg
Matériau Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
Modèle MCE224S2S00A
Reproductibilité ± ; 0,05 mg
Temps de stabilisation 1 s
Type Balance analytique Cubis™ II
Garantie 10 ans
Modes de pesée Analytique
Longueur (métrique) 425 mm
Largeur (métrique) 240 mm
Hauteur (impériale) de la cuve 9,8 in
Hauteur (métrique) 373 mm
Hauteur (métrique) de la cuve 250 mm
Poids (métrique) 8,2, 10 kg
Alimentation électrique 120/240 V
Tension 100/240 V ± 10 %
Legal for Trade Class I