Learn More
Sartorius Microbalance haute capacité Cubis™
Offre une précision et des performances de pesée supérieures. Les microbalances haute capacité Sartorius Cubis™ offrent une excellente répétabilité, un délai de réponse rapide, une facilité d’utilisation optimale et une grande ergonomie.
29805.00€ - 30850.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO, FDA/USP, GMP, GLP, homologué UL, conforme CE |
---|---|
Temps de stabilisation | 3,5 sec |
Plage de températures (métrique) | 5°C à 40°C |
Type | Micro-balance haute capacité |
Modes de pesée | Conversion d’unités de masse, détermination de la densité, stati |
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15999386
|
Sartorius
MSA66P-000-DH |
12 g, 61 g | 0.001, 0.01 mg | N/A | |||||
15989386
|
Sartorius
MSA36S-000-DH |
31 g | 0,001 mg | N/A | |||||
15718259
|
Sartorius
MSA36P-000-DH |
6 g, 31 g | 0,001, 0,01 mg | N/A | |||||
Description
- Peser de manière fiable de petits échantillons directement dans de grands récipients d’échantillon (fiole jaugée pouvant atteindre 50 ml)
- Améliorez l’exactitude en éliminant le processus de transfert quantitatif afin d’éviter les erreurs et la perte d’échantillons
- Plus aucun gaspillage d’échantillons coûteux
- Réduisez les coûts en éliminant la nécessité d’utiliser des nacelles de pesée et/ou du papier
- Espace étendu sur un grand plateau de pesée d’un diamètre de 50 mm, idéal pour les récipients nécessitant une plus grande surface de support (livré en standard avec les modèles 66S et 66P uniquement)
- Support d’échantillons en titane réglable permettant l’utilisation de flacons à fond rond et col long, de flacons HPLC cylindriques et de tubes à essai pour une utilisation facile et une ergonomie afin de réduire les risque de déversement (livré en standard avec tous les micro-modèles à haute capacité)
- Capteur climatique disponible en option, idéal pour la surveillance des conditions ambiantes (température, pression barométrique et humidité) dans la chambre de pesée
- Deux modèles à pleine résolution (S) et deux modèles Polyrange (P) disponibles
- Tous les modèles sont disponibles avec un écran tactile couleur MSA et un pare-vent automatique en verre (DH)
- Mise à niveau assistée par guide (présente sur un graphique la façon de déplacer les pieds de mise à niveau)
- Apps-Q disponibles - standard et personnalisées
Garantie
2 ans
Spécification
ISO, FDA/USP, GMP, GLP, homologué UL, conforme CE | |
5°C à 40°C | |
Conversion d’unités de masse, détermination de la densité, stati | |
181 mm | |
100/240 VCA 50/60 Hz |
3,5 sec | |
Micro-balance haute capacité | |
Nacelle de pesée : 222 mm ; affichage : 240mm | |
Nacelle de pesée : 435mm ; affichage : 358mm |