missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Balances haute capacité Cubis™
Conçues principalement pour les pesées d’une précision maximale et sans flux de travail complexes.
5810.00€ - 6680.00€
Spécification
Type d’affichage | LCD noir et blanc |
---|---|
Précision affichage | 100 mg |
Type | Balance de grande capacité |
Largeur (métrique) du bac | 400 mm |
Profondeur (métrique) du bac | 300 mm |
Description
- Grand écran LCD à contraste élevé
- Guidage par menu simple avec des messages courts
- Touches structurées de manière claire
Spécification
LCD noir et blanc | |
Balance de grande capacité | |
300 mm |
100 mg | |
400 mm |