Learn More
Gibco™ StemPro™ MSC SFM
Code produit. p-7182844
Click to view available options
Avec additifs:
Faible teneur en glucose, Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium, Adénosine, Désoxyribonucléosides
Sans additif:
Sans glutamine, Sans rouge de phénol
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10687193
Marque: Gibco™ A1033201
Le milieu StemPro™ MSC SFM est un milieu exempt de sérum (SFM) formulé spécialement pour la croissance et l’expansion des cellules souches mésenchymateuses (MSC) humaines.
Le milieu StemPro™ MSC SFM est un milieu exempt de sérum (SFM) formulé spécialement pour la croissance et l’expansion des cellules souches mésenchymateuses (MSC) humaines. Le milieu StemPro™ MSC SFM permet une croissance supérieure des MSC humaines et une meilleure homogénéité par rapport au milieu supplémenté en sérum classique (DMEM + 10 % de SVF).
Développé pour la culture de cellules souches mésenchymateuses humaines
Le milieu StemPro™ MSC SFM est un milieu exempt de sérum (SFM) formulé spécialement pour la croissance et l’expansion des cellules souches mésenchymateuses (MSC) humaines. Le milieu StemPro™ MSC SFM permet une croissance supérieure des MSC humaines et une meilleure homogénéité par rapport au milieu supplémenté en sérum classique (DMEM + 10 % de SVF). Grâce à StemPro™ MSC SFM, les MSC humaines peuvent être étendues au-delà de 5 passages tout en maintenant leur potentiel de différenciation du mésoderme trilinéaire (c’est-à-dire leur capacité à se différencier en lignées ostéogène, chondrogène et adipogène). Chaque lot de milieu StemPro™ MSC SFM est qualifié à l’aide d’un dosage de performances des MSC humaines. Les MSC humaines mises en culture dans un milieu supplémenté en sérum peuvent être transférées directement dans du milieu StemPro™ MSC SFM, et ce avec peu ou pas d’adaptation. En outre, le milieu StemPro™ MSC SFM facilite l’expansion des MSC directement à partir de la moelle osseuse humaine primaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules souches mésenchymateuses
Classification Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieux sans sérum de cellules souches (SFM)
Serum Level Sans sérum
Avec additifs Faible teneur en glucose, Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium, Adénosine, Désoxyribonucléosides
Sans additif Sans glutamine, Sans rouge de phénol
Gamme de produits StemPro
Quantité 1 kit
Niveau d’endotoxines ≤ 10 UE/ml
Sels inorganiques Calcium, phosphate de sodium
Pureté ou qualité Niveau de recherche
Espèces Humaine
Contenu et stockage Ce kit est livré en deux parties avec des exigences de stockage distinctes. Ces composants ne sont pas vendus individuellement :
• Milieu de base SFM StemPro™ MSC de 500 ml (à conserver dans l’obscurité entre 2°C et 8°C)
• Supplément StemPro™ MSC SFM de 75 ml (stocker dans l’obscurité entre -5°C et -20°C)
Environnement culturel CO2
Culture Type Culture de cellules adhérentes