Learn More
Gibco™ CTS™ OpTmizer™ T-Cell Expansion SFM, no phenol red, bag format
Description
Le SFM d’expansion de cellules T CTS OpTmizer est disponible avec et sans rouge de phénol. Cette version de SFM CTS OpTmizer est sans rouge de phénol et est disponible en format flacon et sachet.
Caractéristiques du SFM d’expansion de cellules T CTS OpTmizer :
• Prend en charge la culture de cellules T à haute densité (>4 x 106 cellules T CD3+/ml)
• Prend en charge l’activation des cellules T à l’aide de billes magnétiques Dynabeads, d’anticorps solubles et de protocoles cellulaires présentant des anticorps stimulateurs
• Phénotype, fonction (p. ex. profil de sécrétion de cytokine) et viabilité similaires aux cellules T cultivées avec un milieu AB enrichi en sérum humain conventionnel
• Prend en charge un phénotype de cellules T similaire au milieu enrichi en sérum humain
• Démontre une efficacité et une persistance accrues des cellules CART-19 lorsqu’elles sont cultivées dans un milieu complété par le remplacement de sérum de cellules immunitaires CTS (ICSR)
Performances fonctionnelles démontrées
Les cellules cultivées dans le SFM d’expansion de cellules T CTS OpTmizer avec ou sans sérum humain présentent de bons profils de production de cytokine dans les cellules T activées polyclonales. Le SFM d’expansion de cellule T CTS OpTmizer maintient le phénotype de cellule T à mémoire centrale CD62L+ souhaité.
Fabrication conforme aux BPF
Le site de fabrication primaire pour le SFM d’expansion de cellules T CTS OpTmizer est homologué par la FDA et dispose d’un système de gestion de la qualité certifié ISO13485. Les méthodes et contrôles utilisés pour la fabrication sont conformes aux bonnes pratiques de fabrication actuelles pour les dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820, de la réglementation. D’autres sites de fabrication sont disponibles, ce qui permet d’atténuer les risques en contribuant à assurer la sécurité de l’approvisionnement.
Polyvalence
Le SFM d’expansion de cellules T CTS OpTmizer a été largement adopté dans les applications de recherche clinique sur les cellules T, y compris la culture des cellules T CAR. Il fonctionne avec plusieurs formats de culture, notamment des flacons de culture, des sachets de culture et des systèmes de bioréacteurs à bascule. Le SFM d’expansion de cellules T CTS OpTmizer a été conçu pour prendre en charge l’expansion de cellules T humaines en culture sans supplément de sérum. Des performances accrues sont généralement observées lorsqu’il est complété par le remplacement de sérum de cellules immunitaires CTS.
Ce que vous obtenez
Le SFM d’expansion de cellules T CTS OpTmizer comprend deux composants : 1 L de milieu de base d’expansion de cellule T CTS OpTmizer et 26 ml de milieu concentré auxiliaire d’expansion de cellule T CTS OpTmizer, qui sont mélangés pour créer le milieu complet. La documentation de traçabilité complète, comme le certificat d’origine et le certificat d’analyse, sont disponibles.
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules T |
| Type de produit | Milieu sans sérum (SFM) |
| Sans additif | Sans rouge de phénol |
| Gamme de produits | OpTmizer |
| Quantité | 1 000 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Contenu et stockage | • 1 sachet de 1 000 ml de milieu de base d’expansion CTS OpTmizer, à conserver entre 2°C et 8°C, à protéger de la lumière • 1 supplément d’expansion CTS OpTmizer de 26 ml, à conserver dans l’obscurité (entre 2°C et 8°C.) |