Learn More
Gibco™ CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Medium
Milieu sans xéno-contaminants CTS™ KnockOut™ SR
184.00€ - 694.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker entre -5 et -20°C, à l’abri de la lumière |
---|---|
Type de cellule | Cellules souches embryonnaires (CSE), cellules souches pluripotentes induites (CSPi) |
Classification | Sans sérum |
Forme | Liquide |
Type de produit | Milieux de cellules souches |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11519686
|
Gibco™
12618013 |
500 mL |
694.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11509686
|
Gibco™
12618012 |
100 mL |
184.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le milieu sans xéno-contaminants GIBCO™ CTS™ KnockOut™ SR, lorsqu’il est formulé comme un milieu complet, permet la croissance et l’expansion des cellules souches embryonnaires humaines (hESC) et des cellules souches pluripotentes humaines (hiPSC) dans un milieu de culture cellulaire contenant uniquement des protéines humaines ou recombinantes humaines, pour faciliter la transition de la recherche sur les hESC et hiPSC du laboratoire au stade clinique.
La gamme de produits CTS™ permet d’alléger la charge de travail liée à la qualification des réactifs lorsque vous passez des applications de recherche aux applications cliniques.
Le milieu CTS™ KnockOut™ SR sans xéno-contaminants ne contient pas de composants bovins ou d’autres composants d’origine animale non humains. Outre l’expansion et l’entretien de la culture de cellules souches pluripotentes, le milieu CTS™ KnockOut™ SR sans xéno-contaminants peut être utilisé pour les études de cryoconservation, de dérivation et de différenciation de hESC⁄hiPSC.
Les produits GIBCO™ CTS™ sont de qualité supérieure et sont livrés avec une documentation harmonisée telle que des certificats d’analyse ou d’origine, ainsi qu’un accès à des lettres d’autorisation à nos fichiers maîtres des médicaments, le cas échéant.
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.
Spécification
Stocker entre -5 et -20°C, à l’abri de la lumière | |
Sans sérum | |
Milieux de cellules souches | |
Flacon | |
BPFa pour dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820 et ISO 13485 |
Cellules souches embryonnaires (CSE), cellules souches pluripotentes induites (CSPi) | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration | |
Thérapie cellulaire, recherche clinique, recherche translationnelle | |
Glace carbonique |
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.