Learn More
Gibco™ CTS™ GlutaMAX™ Supplement
Description
CTS GlutaMAX Supplement is an animal origin free (AOF) dipeptide alternative to L-glutamine, with increased stability that improves cell health. CTS GlutaMAX Supplement can be used as a direct substitute for L-glutamine at equimolar concentrations in mammalian and stem cell culture with minimal or no adaptation.
Gibco CTS products are designed for use in manufacturing of cell or gene products, supporting your transition from research to clinical applications.
Le supplément CTS GlutaMAX est une alternative dipeptide exempte de produits d’origine animale (AOF) à la L-glutamine, avec une stabilité accrue qui améliore la santé cellulaire. Le supplément CTS GlutaMAX peut être utilisé comme substitut direct de la L-glutamine à des concentrations équimolaires dans les cultures de cellules de mammifères et de cellules souches avec une adaptation minimale ou nulle.
Les produits Gibco CTS sont conçus pour être utilisés dans la fabrication de produits cellulaires ou génétiques, facilitant ainsi le passage de la recherche aux applications cliniques.
Comparé à la L-glutamine, le supplément CTS GlutaMAX :
• Minimise l’accumulation d’ammoniac toxique—Contrairement à la L-glutamine, le supplément CTS GlutaMAX ne se décompose pas spontanément pour former de l’ammoniac. Ce dernier empêche l’accumulation de déchets et maintient un approvisionnement frais de L-glutamine pendant les cultures de longue durée.
• Améliore l’efficacité et les performances de la croissance des systèmes de culture de cellules de mammifères—Les niveaux inférieurs d’ammoniac se traduisent par une amélioration de la viabilité cellulaire. En outre, les conditions de culture sont plus contrôlées en raison de la concentration régulière du supplément CTS GlutaMAX qui n’est pas possible avec la L-glutamine.
• Reste stable dans une large gamme de températures— Le supplément CTS GlutaMAX conserve sa pleine fonctionnalité à température ambiante ou à 2–8°C, pour un stockage et une manipulation pratiques.
Compatible avec les systèmes fermés
Cette taille de supplément CTS GlutaMAX est fournie dans un format de conteneur de bioprocédé avec la chambre construite à partir du film Aegis 5-14. La tubulure C-Flex™ stérile et soudable avec un luer lock femelle offre des options de connexion polyvalentes pour l’intégration dans un processus de fabrication en système fermé.
Qualité CTS
La gamme de produits CTS de Gibco vous permet de réduire votre charge de travail en matière de qualification des réactifs lors de votre transition de la recherche aux applications cliniques.
Les produits sont fabriqués sur un site qui utilise des méthodes et des contrôles conformes aux BPFa pour les dispositifs médicaux, 21 CFR Part 820. Nos sites de fabrication agréés par la FDA sont certifiés –ISO 13485 et ISO 9001. Les produits Gibco CTS suivent les matériaux auxiliaires USP <1043> pour les produits issus de cellules, de gènes et de tissus dans les limites des responsabilités applicables à un fournisseur.
Les produits Gibco CTS sont de haute qualité et sont fournis avec une documentation harmonisée, comme des certificats d’analyse, des certificats d’origine et un accès pratique à notre fichier principal du médicament (FMM).
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | À stocker entre 15° et 30°C |
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Concentration | 100X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | GlutaMAX™-I |
| Format | Récipient pour bioprocédés |
| Concept écologique | Emballage durable |
| Quantité | 100 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.