Learn More
Gibco™ DPBS CTS™, calcium, magnésium
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les systèmes de thérapie cellulaire GIBCO™ DPBS CTS™ constituent la solution saline dans un tampon phosphate classique de Dulbecco’qui ne contient pas de calcium, de magnésium ou de rouge de phénol.
Le DPBS GIBCO™ CTS est fabriqué dans des installations de pointe certifiées ISO et BPFa. Ceci permet d’assurer une qualité et une uniformité remarquables, pour des résultats reproductibles en permanence. Les tests comprennent l’osmolalité, le pH, la stabilité, l’absence de contamination bactérienne et fongique et les tests d’endotoxines.
Les produits GIBCO™ CTS™ sont de qualité supérieure et sont livrés avec une documentation harmonisée telle que des certificats d’analyse ou d’origine, ainsi qu’un accès à des lettres d’autorisation à nos fichiers maîtres des médicaments, le cas échéant. La gamme de produits GIBCO™ CTS™ permet d’alléger la charge de travail liée aux réactifs qualifiants lorsque vous passez des applications de recherche aux applications cliniques.
Ce produit aura l’usage prévu suivant spécifique au marché de la thérapie cellulaire - pour la recherche ou la fabrication de cellules, de gènes ou de produits à base de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux
Le DPBS GIBCO™ CTS est fabriqué dans des installations de pointe certifiées ISO et BPFa. Ceci permet d’assurer une qualité et une uniformité remarquables, pour des résultats reproductibles en permanence. Les tests comprennent l’osmolalité, le pH, la stabilité, l’absence de contamination bactérienne et fongique et les tests d’endotoxines.
Les produits GIBCO™ CTS™ sont de qualité supérieure et sont livrés avec une documentation harmonisée telle que des certificats d’analyse ou d’origine, ainsi qu’un accès à des lettres d’autorisation à nos fichiers maîtres des médicaments, le cas échéant. La gamme de produits GIBCO™ CTS™ permet d’alléger la charge de travail liée aux réactifs qualifiants lorsque vous passez des applications de recherche aux applications cliniques.
Ce produit aura l’usage prévu suivant spécifique au marché de la thérapie cellulaire - pour la recherche ou la fabrication de cellules, de gènes ou de produits à base de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DPBS |
| Concentration | 1 X |
| À utiliser avec (application) | Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1000 mL |
| Type de solution | Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco |
| Conditionnement | Bottle |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Comprend | Calcium et magnésium |
| Qualité de fabrication | ISO13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR820 |
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.