Learn More
Invitrogen™ Mouse CTLA-4 ELISA Kit
ELISA
684.00€ - 2780.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P09793 |
---|---|
Plage de dosage | 4,92-1200 pg/ml |
Sensibilité du dosage | 5 pg/ml |
Plage d’étalonnage | 5 pg/ml à 1200 pg/ml |
Substances à analyser détectables | CTLA-4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15485243
|
Invitrogen™
EMCTLA4 |
96 dosages |
684.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17125709
|
Invitrogen™
EMCTLA4X5 |
5 x 96 tests |
2780.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Mouse CTLA-4 ELISA quantitates Ms CTLA-4 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms CTLA-4. Principle of the method The Mouse CTLA-4 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le CTLA4 (Antigène 4 du lymphocyte T cytotoxique) est un récepteur de la famille CD28 exprimé principalement sur les cellules T CD4+. Il lie les mêmes ligands que le CD28 (CD80 et CD86 sur les cellules B et les cellules dendritiques), mais avec une plus grande affinité que CD28. Cependant, contrairement au CD28 qui améliore la fonction cellulaire lorsquʼil est lié en même temps que le récepteur cellulaire T, le CTLA4 met en évidence la cellule T et lʼempêche de fonctionner. Le CTLA4 intracellulaire se trouve également dans les cellules T régulatrices et peut être important pour leur fonction.
Spécification
P09793 | |
5 pg/ml | |
CTLA-4 | |
Biotine | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Analyse TMB | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
12477 | |
Souris | |
< 10 % | |
HRP | |
Immunologie | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
4 heures 45 min |
4,92-1200 pg/ml | |
5 pg/ml à 1200 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Colorimétrique | |
Chimiokine & récepteurs | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : CD30 de souris, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, éotaxine, éotaxine-2, Ligand Fas, fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptine R, LEPTINE (OB), LIX, L-sélectine, lymphotactine, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 bêta, MIP-3 alpha, PF-4, P-sélectine, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Cd152,Ctla-4,Ly-56 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Plaque de bandelettes à 96puits préenduites de CTLA-4 anti-souris, étalon de 4 de souris recombinante lyophilisée, tampon de lavage 20X, réactif d‘anticorps biotinylé, réactif streptavidine-HRP, substrat de TMB, solution d‘arrêt, contient de l‘acide sulfurique 0,2M, diluant de dosage A, contient | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
CH29-120A16.2, Cd152, Ctla-4, Ly-56 | |
1 heures 20 min |