Learn More
Hamilton™ Seringues Headspace CTC LEAP PAL COMBI-xt HDHT
Fonctionnent sans fuite grâce à un joint dynamique créé par une conception à ressort dans le piston. Les seringues Headspace Hamiltontrade; CTC LEAP PAL COMBI HDHT offrent un piston HD dynamique élevé qui compense les différents coefficients d’expansion, créant ainsi un meilleur joint sur une plus grande plage de températures.
Marque:  Hamilton™ 209684
Code produit. 15386209
  • 340.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliFonctionne sur une grande plage de températures allant jusqu’à 200deg;C/liliLa fixation de l’aiguille est chimiquement inerte, ce qui élimine les aiguilles retirées en raison du contact avec des solvants organiques et chlorés/liliLa fixation des aiguilles minimise les pics fantômes pour une gamme plus large de composants d’échantillons à analyser/liliLa conception à ressort crée un joint dynamique entre la pointe de piston et l’intérieur du corps en verre pour un fonctionnement sans fuite/liliDisponible dans une plage de volumes de 1 à 5 ml/li/ul
Spécification
Spécification
Non autoclavable
0,0102 in
0,0187 in
2 in
Seringue Gastight, Headspace
392deg;F
68°F
20°C
2,5 ml
Échantillonneur automatique CTC LEAP CombiPAL
26 G
0,26 mm
0,47 mm
50,8 mm
29 psig (2 bar)
200deg;C
1002 GF
1/boîte
5
Sans colle