Learn More
Thermo Scientific™ Seringue à aiguille fixe GT pour instruments CTC, 500 μL
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
500 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
Thermo Scientific™ CTC Instruments Fixed GT Needle Syringes are accurate and reproducible over a range of volumes.
- Corps en verre borosilicaté avec brides métalliques
- Aiguilles et pistons en acier inoxydable
- Conception de seringue éprouvée
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 22 G |
| Type de produit | Seringue à aiguille fixe |
| Modèle | 0,41 |
| Volume (métrique) | 500 μl |