missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CTBP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CTBP1 |
---|---|
Concentration | 0.17 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16847713
|
Proteintech
10972-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16837713
|
Proteintech
10972-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This gene encodes a member of the arginine/serine-rich family of splicing factors. The encoded protein functions in mRNA processing. Alternatively spliced transcript variants have been described.Spécification
CTBP1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
O88712, Q13363 | |
13016, 1487 | |
CTBP1 Fusion Protein Ag1425 | |
Primary | |
-20°C | |
CTBP1 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
BARS, C terminal binding protein 1, CTBP, CTBP1 | |
Ctbp1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |