Learn More
CleanSpace™ Technology Protège-nuque CST
Le protège-nuque CleanSpace CST a été spécialement conçu pour offrir des options de positionnement supplémentaires de l'appareil pour un meilleur confort du porteur.
69.05€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Jetable | Reusable |
Matériau | Polypropylène |
Type de produit | Support de col |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17845085
|
CleanSpace™ Technology
CST1019 |
S |
69.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17805095
|
CleanSpace™ Technology
CST1020 |
M |
69.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les protèges-nuques CleanSpace CST sont spécifiquement conçus pour fournir des positions supplémentaires du système motorisé pour un confort d'utilisation optimal.
- Ils sont compatibles avec les appareils CleanSpace PRO (CST1002) et CleanSpace ULTRA (CST1012).
- Le protège-nuque CleanSpace CST est fabriqué en plastique polypropylène léger.
- Il se clipse directement sur l'appareil et se change facilement.
- Le protège-nuque CleanSpace CST n'est PAS certifié à sécurité intrinsèque.
Spécification
Noir | |
Reusable | |
Polypropylène | |
Support de col |