Learn More
CleanSpace™ Technology Protège-nuque CST
Le protège-nuque CleanSpace CST a été spécialement conçu pour offrir des options de positionnement supplémentaires de l'appareil pour un meilleur confort du porteur.
Marque: CleanSpace™ Technology CST1020
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les protèges-nuques CleanSpace CST sont spécifiquement conçus pour fournir des positions supplémentaires du système motorisé pour un confort d'utilisation optimal.
- Ils sont compatibles avec les appareils CleanSpace PRO (CST1002) et CleanSpace ULTRA (CST1012).
- Le protège-nuque CleanSpace CST est fabriqué en plastique polypropylène léger.
- Il se clipse directement sur l'appareil et se change facilement.
- Le protège-nuque CleanSpace CST n'est PAS certifié à sécurité intrinsèque.
Spécification
Noir | |
Polypropylène | |
M |
Reusable | |
Support de col |