Learn More
CleanSpace™ Technology Demi-masque CST
Le demi-masque CleanSpace CST (avec harnais de tête CleanSpace CST) est spécifiquement conçu pour les systèmes motorisés CleanSpace CST PRO (CST1002) et CleanSpace CST ULTRA (CST1012).
193.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Jetable | Reusable |
Matériau | Silicon |
Type de produit | 1/2 Mask and Harness |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17825085
|
CleanSpace™ Technology
CST1034 |
S |
193.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17840705
|
CleanSpace™ Technology
CST1035 |
M |
193.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17835085
|
CleanSpace™ Technology
CST1036 |
Large/X-Large |
193.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le demi-masque CleanSpace CST (qui inclut le harnais de tête CleanSpace CST) est conçu pour être utilisé avec l'appreil CleanSpace PRO (CST1000) et CleanSpace ULTRA (CST 1010).
- Le demi-masque CleanSpace CST est fabriqué en silicone souple qui s'adapte facilement au visage et ne provoque pas de dermatite allergique.
- Les clips faciles à localiser permettent de fixer le demi-masque CleanSpace CST à l'appareil.
- Le harnais de tête CleanSpace CST s'attache facilement aux points de connexion sur les côtés du masque et peut être retiré pour le nettoyage.
- Le demi-masque CleanSpace CST (qui inclut le harnais de tête CleanSpace CST) n'est PAS certifié à sécurité intrinsèque.
Spécification
Noir | |
Reusable | |
Silicon | |
1/2 Mask and Harness |