Learn More
CleanSpace™ Technology Demi-masque CST
Le demi-masque CleanSpace CST (avec harnais de tête CleanSpace CST) est spécifiquement conçu pour les systèmes motorisés CleanSpace CST PRO (CST1002) et CleanSpace CST ULTRA (CST1012).
Marque: CleanSpace™ Technology CST1036
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le demi-masque CleanSpace CST (qui inclut le harnais de tête CleanSpace CST) est conçu pour être utilisé avec l'appreil CleanSpace PRO (CST1000) et CleanSpace ULTRA (CST 1010).
- Le demi-masque CleanSpace CST est fabriqué en silicone souple qui s'adapte facilement au visage et ne provoque pas de dermatite allergique.
- Les clips faciles à localiser permettent de fixer le demi-masque CleanSpace CST à l'appareil.
- Le harnais de tête CleanSpace CST s'attache facilement aux points de connexion sur les côtés du masque et peut être retiré pour le nettoyage.
- Le demi-masque CleanSpace CST (qui inclut le harnais de tête CleanSpace CST) n'est PAS certifié à sécurité intrinsèque.
Spécification
Noir | |
Silicon | |
Large/X-Large |
Reusable | |
1/2 Mask and Harness |