Learn More
Molecular Probes™ CSPD™ Substrate (25 mM Concentrate)
Code produit. p-7075758
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12614315
Marque: Molecular Probes™ T2040
Ce substrat concentré CSDP™ est un substrat de phosphatase alcaline chimiluminescente prêt à l’emploi pour le transfert de protéines ou d’acides nucléiques sur les membranes de nitrate de cellulose. Ce substrat peut également être utilisé dans des dosages basés sur des solutions.
Ce substrat chimiluminescent CSPD™ pour phosphatase alcaline vous permet de détecter les molécules de phosphatase alcaline et marquées à la phosphatase alcaline avec une sensibilité, une vitesse et une facilité inégalées.
•Le substrat chimiluminescent fournit des remplacements hautement sensibles pour le phosphate de méthylumbelliferyl (MUP) du substrat fluorogénique largement utilisé et nitrophénylphosphate du substrat colorimétrique (pNPP).
• La luminescence de fond faible associée à une sortie lumineuse à haute intensité permet de détecter les étiquettes de phosphatase alcaline avec la sensibilité et le signal-bruit les plus élevés possibles.
Ce substrat chimiluminescent polyvalent présente une sensibilité élevée dans les applications à membrane telles que le transfert Southern, Northern et Western. Ce substrat peut également être utilisé dans des dosages basés sur des solutions tels que les immunodosages, les dosages de sondes d’ADN, les dosages enzymatiques et les dosages de gènes rapporteurs. Les niveaux de lumière maximaux sont atteints en 10 minutes environ et l’émission de lumière persiste pendant plusieurs heures. Les dosages de solution nécessitent des activateurs chimiluminescents. Les dosages à base de membrane peuvent également nécessiter une augmentation de la puissance lumineuse et de la sensibilité.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenu et stockage Stockez le produit à 4°C.
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Transfert Southern, Northern et Western
Gamme de produits CSPD, NovaBright
Quantité 0,5 ml
Substrat Phosphatase alcaline
Type de substrat Substrat de phosphatase alcaline (AP)
Format Flacon(s)
Conditions d’expédition Température ambiante
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt