Learn More
Invitrogen™ CSPD™ Substrate (0.25 mM Ready-To-Use)
Substrat de phosphatase alcaline chimiluminescente prêt à l’emploi pour le transfert de protéines ou d’acides nucléiques sur les membranes de nitrate de cellulose ou les dosages à base de solution. Le substrat CSPD™ de Thermo Scientific (0,25 mM) peut également être utilisé dans des dosages à base de solution tels que l’immunoessai
226.00€ - 900.00€
Spécification
Type de produit | Substrat ELISA, Substrat CSPD™ |
---|---|
Méthode de détection | Chimiluminescence |
Forme | Liquide |
Format | Flacon |
Type de substrat | Substrat de phosphatase alcaline (AP), Phosphatase alcaline |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10655886
|
Invitrogen™
T2141 |
50 mL, 50 ml |
226.00€
50mL |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12644325
|
Invitrogen™
T2142 |
100 mL, 100mL |
308.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12654325
|
Invitrogen™
T2143 |
250 mL |
900.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les substrats chimiluminescents fournissent des remplacements hautement sensibles pour le phosphate de méthylumbelliferyl (MUP) du substrat fluorogénique largement utilisé et nitrophénylphosphate du substrat colorimétrique (pNPP). Une faible luminescence de fond couplée à un rendement lumineux à haute intensité permet de détecter les marqueurs de phosphatase alcaline affichant une sensibilité et un rapport signal-bruit les plus élevés possibles.
- Détecte la phosphatase alcaline et les molécules marquées à la phosphatase alcaline avec une sensibilité, une vitesse et une facilité inégalées
- Sensibilité élevée dans les applications membranaires telles que les transferts Southern, Northern et Western.
- Les niveaux lumineux maximaux sont atteints en 10 minutes environ et l’émission de lumière persiste pendant plusieurs heures
Spécification
Substrat ELISA, Substrat CSPD™ | |
Liquide | |
Substrat de phosphatase alcaline (AP), Phosphatase alcaline | |
Température ambiante |
Chimiluminescence | |
Flacon | |
Stockez le produit à 4°C. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.