missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CSK Antibody (5F3), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-37651
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CSK Monoclonal specifically detects CSK in Human, Mouse, Rat, Monkey, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spécification
| CSK | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Ascites with 0.03% Sodium Azide | |
| CSK | |
| Purified recombinant fragment of human CSK expressed in E. Coli. | |
| Unpurified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Monkey, Primate | |
| Ascites |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 5F3 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000 | |
| C-Src kinase, c-src tyrosine kinase, EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, MGC117393, Protein-tyrosine kinase CYL, tyrosine-protein kinase CSK | |
| Mouse | |
| 50 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication, Signal Transduction | |
| 1445 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu