Learn More
Velp Scientifica™ Unités de filtration CSF6
Pour la phase finale de filtration et de lavage définie dans la méthode enzymatique pour l’extraction des fibres alimentaires. Les unités de filtration Velp Scientifica™ CSF6 peuvent traiter un ou plusieurs échantillons.
5935.00€
Spécification
Type de produit | Ensemble de filtration |
---|---|
Capacité (métrique) | 150 mL |
Matériau | Acier inoxydable |
Quantité | 1 de chaque |
Hauteur (métrique) | 420 mm |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11755814
|
Velp Scientifica™
F30420210 |
230 V, 50 Hz |
5935.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15339484
|
Velp Scientifica™
F30430210 |
230 V, 60 Hz |
5935.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Temps de filtration court - moins de 20 minutes, même pour 6 échantillons
- Pompe permettant d’accélérer le processus de filtration et le lavage
- Débouche les creusets avec la pompe à air pour améliorer la qualité de filtration
- Réglage électronique de la contre-pression
Spécification
Ensemble de filtration | |
Acier inoxydable | |
420 mm | |
28 kg |
150 mL | |
1 de chaque | |
750 mm |