Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité SC-Phoenix
Pour le stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les zones de travail.
Marque: Asecos™ 3049704130516
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construction robuste et durable – construction robuste entièrement soudée pour satisfaire les exigences industrielles élevées
- Corps extérieur résistant aux rayures de haute qualité
- Construction de portes à double paroi
- Conforme à la norme TRGC 510
- Disponibles avec portes pliantes
- Ventilation – prête à être connectée à un système d’évacuation technique (DN 75), ventilation naturelle dans le fond de l’armoire
- Les aides au réglage sont intégrées dans la base de l’armoire et permettent une compensation rapide et efficace des sols inégaux
- L’équipement intérieur disponible comprend des étagères à glissière et des bacs de collecte inférieurs
- Surface texturée avec revêtement en poudre
- Aucune utilisation non autorisée – portes verrouillables avec un verrou cylindrique intégré dans la poignée tournante
Spécification
TRGS 510 | |
493 x 996 x 1835 mm | |
Pliant | |
600 kg | |
Revêtement en poudre | |
Gris clair | |
Armoire de stockage de sécurité |
2 portes à battant gris clair ; 4 étagères coulissantes en tôle d’acier revêtue de poudre avec bac en PP, capacité de charge de 30 kg, capacité de 33 L | |
520 x 1055 x 1950 mm | |
Stockage de substances et produits chimiques toxiques et non inflammables | |
2 | |
146 kg | |
Acier |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité SC-Phoenix > 4 étagères de 30 kg / 33 L avec bac
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu