Learn More
Asecos™ Armoire de stockage de sécurité jaune à deux portes CS-CLASSIC
Pour le stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les zones de travail.
sur devis
Spécification
Certifications/Conformité | TRGS 510 |
---|---|
Couleur | Jaune |
Dimensions (P x L x H) | 520 x 1055 x 1950 mm |
Dimensions (P x l x H) intérieures | 493 x 996 x 1835 mm |
Matériau | Acier |
Code produit | Marque | Capacité de charge | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de charge | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15546875
|
Asecos™
3049504030516 |
4 étagères coulissantes de 30 kg/33 L chacune, charge maximale de 600 kg |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15896024
|
Asecos™
3049504030508 |
3 étagères : 100 kg chacune, insert : 60 kg, bac : 33 L, charge maximale : 600 kg |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Construction robuste et durable – construction robuste entièrement soudée pour satisfaire les exigences industrielles élevées
- Corps extérieur résistant aux rayures de haute qualité
- Construction de portes à double paroi
- Conforme à la norme TRGC 510
- Disponible avec des portes à double ou simple battant
- Conception moderne bicolore
- Ventilation – prête à être connectée à un système d’évacuation technique (DN 75), ventilation naturelle dans le fond de l’armoire
- Les aides au réglage sont intégrées dans la base de l’armoire et permettent une compensation rapide et efficace des sols inégaux
- L’équipement intérieur disponible comprend des étagères réglables en hauteur, des étagères à glissière et des bacs de collecte inférieurs
- Surface texturée avec revêtement en poudre
- Aucune utilisation non autorisée – portes verrouillables avec un verrou cylindrique intégré dans la poignée tournante
Spécification
TRGS 510 | |
520 x 1055 x 1950 mm | |
Acier | |
Ailette | |
2 |
Jaune | |
493 x 996 x 1835 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage de substances non inflammables et toxiques | |
Revêtement en poudre |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Asecos™ Armoire de stockage de sécurité jaune à deux portes CS-CLASSIC