Learn More
Asecos™ Armoire de stockage de sécurité gris clair à deux portes S-CLASSIC
Pour le stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les zones de travail.
Marque: Asecos™ 3049504130508
906.30 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 75.00000kg
Description
- Construction robuste et durable – construction robuste entièrement soudée pour satisfaire les exigences industrielles élevées
- Corps extérieur résistant aux rayures de haute qualité
- Construction de portes à double paroi
- Conforme à la norme TRGC 510
- Disponible avec des portes à double ou simple battant
- Conception moderne bicolore
- Ventilation – prête à être connectée à un système d’évacuation technique (DN 75), ventilation naturelle dans le fond de l’armoire
- Les aides au réglage sont intégrées dans la base de l’armoire et permettent une compensation rapide et efficace des sols inégaux
- L’équipement intérieur disponible comprend des étagères réglables en hauteur, des étagères à glissière et des bacs de collecte inférieurs
- Surface texturée avec revêtement en poudre
- Aucune utilisation non autorisée – portes verrouillables avec un verrou cylindrique intégré dans la poignée tournante
Spécification
3 étagères en tôle d’acier galvanisée de 100 kg ; 1 insert en tôle d’acier galvanisée de 60 kg ; 1 bac en tôle d’acier galvanisée de 33 L | |
Stockage de substances non inflammables et toxiques | |
Acier | |
110 kg | |
Gris clair | |
Ailette | |
TRGS 510 |
Armoire de stockage de sécurité | |
Revêtement en poudre | |
520 x 1055 x 1950 mm | |
493 x 996 x 1835 mm | |
3 étagères en tôle d’acier galvanisée : 100 kg chacune, insert : 60 kg, bac : 33 L, charge maximale : 600 kg | |
2 |