Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité pour produits chimiques à deux portes et quatre fenêtres CS-CLASSIC-G
Pour le stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les zones de travail.
Marque: Asecos™ 3049604030518
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construction robuste et durable – construction robuste entièrement soudée pour satisfaire les exigences industrielles élevées
- Corps extérieur résistant aux rayures de haute qualité
- Construction de portes à double paroi
- Conforme à la norme TRGC 510
- Disponible avec des portes à double ou simple battant à fenêtres fixes
- Conception moderne bicolore – corps gris clair, portes à battant proposées dans une variété de couleurs
- Ventilation – prête à être connectée à un système d’évacuation technique (DN 75), ventilation naturelle dans le fond de l’armoire
- Les aides au réglage sont intégrées dans la base de l’armoire et permettent une compensation rapide et efficace des sols inégaux
- L’équipement intérieur disponible comprend des étagères à glissière et des bacs de collecte inférieurs
- Surface texturée avec revêtement en poudre
- Aucune utilisation non autorisée – portes verrouillables avec un verrou cylindrique intégré dans la poignée tournante
Spécification
6 étagères coulissantes en tôle d’acier revêtue de poudre de 30 kg / 33 L avec bac en PP | |
520 x 1055 x 1950 mm | |
Stockage de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques | |
2 | |
175 kg | |
Acier |
493 x 996 x 1835 mm | |
Ailette, 4 fenêtres | |
600 kg | |
Revêtement en poudre | |
Jaune | |
Armoire de stockage de sécurité |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité pour produits chimiques à deux portes et quatre fenêtres CS-CLASSIC-G > Jaune ; étagères de 6 x 30 kg / 33 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu