Learn More
Rogo Sampaic™ Boîte de cristallisation, 4,5 L
Résistante aux acides et aux mélanges très agressifs.
Marque: Rogo Sampaic™ CNN027
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Cette boîte de cristallisation est en verre pressé épais et peut contenir jusqu’à 4,5 L.
- Résistante aux acides et aux mélanges très agressifs
- Pour une utilisation à des températures comprises entre -270 et 250°C
Spécification
4,5 L | |
Verre à parois épaisses | |
-270 à 250 °C | |
240 x 123 mm |