Learn More
Multiroir™ Tiroirs de stockage en PS cristal transparent
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
10 l
30 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliVisibilité totale/liliPolystyrène cristal transparent, comme le verre/liliEnsemble de lames/liliSéparateurs de tiroirs disponibles séparément/li/ul
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 l |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | En PS |
| Forme | Rectangulaires |
| Type de produit | Tiroir de stockage |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions (L x l x H) | 410 x 265 x 125 mm |
| Longueur (métrique) | 410 mm |
| Longueur (métrique) intérieure | 365 mm |
| Largeur (métrique) | 265 mm |
| Afficher plus |