Learn More
Kartell™ Éprouvettes de mesure de classe B de forme haute Plastilab™
Conçues avec graduations permanentes moulées pour une bonne reproductibilité.
Marque: Kartell™ 0157200
137.20 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Conçus avec graduations permanentes moulées dans pour une reproductibilité.
- En polyméthylpentène (TPX™)
- Transparent
- Autoclavables et résistants aux substances chimiques
- Peut être utilisée pour les liquides à des températures allant jusqu’à 170°.C
- Pas de mouillage ou de ménisque
- Chimiquement plus propre que le verre et non absorbant
- Avec base pentagonale pour plus de stabilité
- Adaptée au contact avec les denrées alimentaires
Spécification
Classe B. | |
Cylindrique | |
Pentagonale | |
Éprouvette graduée |
170deg;C | |
Denrées alimentaires | |
199 mm |