Learn More
Fisherbrand™ Feuilles d’étiquettes Cryotags™
Feuilles d’étiquettes adhésives pour un étiquetage sûr et sans compromis des cryotubes et d’autres équipements de laboratoire.
Marque: Fisherbrand™
100.82 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.66000kg
Description
- Résistance à une température de −196°C à +150°C
- Phase liquide et vapeur LN2, bains-marie à 100°C et autoclavage et étuves modérées à 150°C
- Chimiquement inerte et résistant à la plupart des solvants et des agents caustiques
- Adhère à la plupart des plastiques (tubes en PP 100 % vierge recommandés), verres et métaux sans se craqueler, se décoller ni se détériorer
- Les feuilles d’étiquettes ne provoquent pas de bourrage dans les imprimantes
- Matériau en polyoléfine flexible et adhésif acrylique
- La combinaison unique se développe et se contracte en fonction des variations de température
- 20 feuilles par boîte
- Autoclavables
- Jetables
Spécification
Autoclavables | |
None | |
Matte | |
Polyoléfine | |
Labels | |
Étiquetage sécurisé | |
3 en diagonale ; 10 vers le bas | |
20 feuilles/boîte | |
67 x 25 mm | |
67 x 25 mm |
Acrylique | |
Blanc | |
Sheet | |
Single-side Printable | |
Non-sterile | |
Racks et boîtes | |
119 | |
600/Bte | |
–196°C à +150°C |