Learn More
Epredia™ Cryostat CryoStar™ NX70
Tous les produits Epredia ProduitsDescription
Répondez aux besoins des laboratoires de recherche et des laboratoires cliniques grâce au cryostat Thermo Scientific™ CryoStar™ NX70. Le cryostat NX70 offre une conception ajustée, avec commande de hauteur intégrée et coupe motorisée.
Caractéristiques standard
- Avance des couteaux
- Désignation pour les portes-lames basses et hautes
- Orientation des échantillons sur plusieurs axes
- Découpe motorisée de haute qualité
- Rétraction des échantillons
Options
- Désinfection à froid avec Cryostar NX70 D
- Vacutome avec Cryostar NV70 V
- Désinfection à froid et Vacutome avec Cryostar NX70 DV
Simplicité d’utilisation
- Grande chambre ouverte avec éclairage LED lumineux
- Écran tactile LCD couleur intégré
- Joystick
pour le contrôle de la température
- Régulation précise par périodes d’utilisation prolongée
- La commande de la température à réponse rapide refroidit le porte-objets, le porte-lames et la barre cryogénique uniquement
Conception fonctionnelle et ergonomique
- Réglage électronique intégré de la hauteur de 32 à 44 pouces
- Panneau avant ajusté et repose-bras pour réduire la fatigue de l’utilisateur
Comprend :
Porte-lames à profil bas, porte-lames à profil haut ou support de couteau en acier de 16 cm
Informations de commande :
Le porte-lames à profil bas ou haut ou le support de couteaux en acier de 16 cm doit être spécifié au moment de la commande
Spécification
Spécification
| Type de produit | Porte-lames profil bas |
| Certifications/Conformité | Certificat d’hygiène, marquage CE |
| Dégivrage | Programmé / Immédiat |
| Affichage | Écran tactile couleur LCD intégré |
| Comprend | Toutes les caractéristiques standard : réglage électronique de la hauteur, commande de la température à réponse rapide, orientation des échantillons sur plusieurs axes, découpe motorisée, rétraction des échantillons, conception ajustée |
| Éclairage | LED |
| Contrôle de la température du couteau | -35°C à -5°C à une température ambiante de 20°C. (diminution de la température ambiante de 0,5°C / augmentation de 1°C) |
| Gamme de coupe | 0,5 à 100 μm (section fine), 5 à 500 μm (section garniture) |
| Positionnement manuel de l’échantillon | 3 mm/s max. (vitesse variable par joystick) |
| Orientation de l’échantillon | Axes x et y universels 7° avec positionnement nul, axe Z jusqu’à 360° |
| Afficher plus |