Learn More
Epredia™ Cryostat CryoStar™ NX70
Répondez aux besoins des laboratoires de recherche et des laboratoires cliniques grâce au cryostat Epredia™ CryoStarTM NX70.
Marque: Epredia™ 957010L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Répondez aux besoins des laboratoires de recherche et des laboratoires cliniques grâce au cryostat Thermo Scientific™ CryoStar™ NX70. Le cryostat NX70 offre une conception ajustée, avec commande de hauteur intégrée et coupe motorisée.
Caractéristiques standard
- Avance des couteaux
- Désignation pour les portes-lames basses et hautes
- Orientation des échantillons sur plusieurs axes
- Découpe motorisée de haute qualité
- Rétraction des échantillons
Options
- Désinfection à froid avec Cryostar NX70 D
- Vacutome avec Cryostar NV70 V
- Désinfection à froid et Vacutome avec Cryostar NX70 DV
Simplicité d’utilisation
- Grande chambre ouverte avec éclairage LED lumineux
- Écran tactile LCD couleur intégré
- Joystick
pour le contrôle de la température
- Régulation précise par périodes d’utilisation prolongée
- La commande de la température à réponse rapide refroidit le porte-objets, le porte-lames et la barre cryogénique uniquement
Conception fonctionnelle et ergonomique
- Réglage électronique intégré de la hauteur de 32 à 44 pouces
- Panneau avant ajusté et repose-bras pour réduire la fatigue de l’utilisateur
Comprend : porte-lames à profil bas, porte-lames à profil haut ou support de couteau en acier de 16 cm
Informations de commande : le porte-lames à profil bas ou haut ou le support de couteaux en acier de 16 cm doit être spécifié au moment de la commande
Spécification
Avec fonction de désinfection à froid avec porte-lames à profil bas | |
Programmé / Immédiat | |
Toutes les caractéristiques standard : réglage électronique de la hauteur, commande de la température à réponse rapide, orientation des échantillons sur plusieurs axes, découpe motorisée, rétraction des échantillons, conception ajustée | |
-35°C à -5°C à une température ambiante de 20°C. (diminution de la température ambiante de 0,5°C / augmentation de 1°C) | |
3 mm/s max. (vitesse variable par joystick) | |
20 μm | |
0,5 à 5 μm en incréments de 0,5 μm ; 5 à 10 μm en incréments de 1 μm ; 10 à 20 μm en incréments de 2 μm ; 20 à 50 μm en incréments de 5 μm ; 50 à 100 μm en incréments de 10 μm | |
Porte-lame jetable 8 à 16° | |
Manuel et motorisé, commande électronique | |
Réglage manuel en fonction de la taille de l’échantillon | |
48 mm | |
100 cm | |
82 à 112 cm | |
75,5 cm | |
440 lb. |
Certificat d’hygiène, marquage CE | |
Écran tactile couleur LCD intégré | |
LED | |
0,5 à 100 μm (section fine), 5 à 500 μm (section garniture) | |
Axes x et y universels 7° avec positionnement nul, axe Z jusqu’à 360° | |
Température ambiante -50°C à +10°C à +20°C (diminution de 0,7°C / augmentation de 1°C) | |
64 mm | |
Motorisé (marche / arrêt) | |
0 à 256 mm/s | |
0,5 à 5 μm en incréments de 0,5 μm ; 5 à 10 μm en incréments de 1 μm ; 10 à 20 μm en incréments de 2 μm ; 20 à 50 μm en incréments de 5 μm ; 50 à 100 μm en incréments de 10 μm | |
39,4 in | |
32,3 à 44,0 in | |
29,7 in | |
-60°C max. | |
200 kg |