Learn More
Epredia™ CryoStar™ Cryostat NX50 avec support de lame
Le cryostat manuel est conçu pour répondre aux besoins des laboratoires cliniques de routine en offrant une conception ergonomique ajustée, avec un réglage de la hauteur en option, le système Vacutome et une désinfection à froid.
30235.00€ - 39375.00€
Spécification
Type de produit | Cryostat avec support |
---|
Requires: Le porte-lames à profil bas ou haut ou le support de couteaux en acier de 16 cm doit être spécifié au moment de la commande
Code produit | Marque | Configuration | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Configuration | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15320775
|
Epredia™
957100L |
PPO | 100/120 V | N/A | ||||||
15370775
|
Epredia™
957120L |
OPDV | 100/120 V | N/A | ||||||
15390775
|
Epredia™
957130L |
OPHVD | 110/120 V |
39375.00€
1 pack |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15350775
|
Epredia™
957110L |
OPHD | 110/120 V | N/A | ||||||
15310785
|
Epredia™
957230L |
OPSH | 110/120 V |
34875.00€
1 pack |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15330785
|
Epredia™
957250L |
OP | 100/120 V | N/A | ||||||
15360785
|
Epredia™
957260L |
OPP | 110/120 V | N/A | ||||||
Description
Le cryostat Epredia™ CryoStar NX50 s’inscrit dans la continuité du cryostat CryoStar NX70 apprécié en offrant des fonctions standard parfaitement adaptées aux laboratoires d’histologie clinique de routine.
Caractéristiques d’ergonomie et de sécurité
- Réglage en hauteur en option de 82-112 cm pour permettre la découpe en position assise ou debout. Permet aux utilisateurs aux hauteurs variées de s’adapter rapidement
- Bande de contour du corps et commandes intégrées de repose-bras
- Progression grossière motorisée à 3 mm/s max.
- Désinfection à froid (en option) Désinfecte la chambre cryostatique à froid en 50 minutes seulement.
- Verrou à manivelle, protection de lames et outil de retrait magnétique de lames
- 3 Mémorisation de programmes pour stocker des paramètres de découpe standard
- Fonctionnement de l’écran tactile avec logiciel intuitif pour accueillir plusieurs utilisateurs
- Découpe manuelle - Pour la découpe motorisée, veuillez consulter le cryostat NX70
- Chambre spacieuse en acier inox pour organiser le flux de travail
- Refroidissement de la chambre à -25°C±2°C (à 20°C de température ambiante)
- Refroidissement séparé de la tête d’échantillon à -43°C±2°C (à 20°C de température ambiante)
- Porte-couteaux refroidi en continu jusqu’à -27°C±2°C (à 20°C de température ambiante)
- 18 Positions de stockage, y compris 1 emplacement de congélation rapide
- Dispositif de congélation rapide peltier intégré qui refroidit rapidement jusqu’à -57°C±3°C
- Système Vacutome (en option) pour l’étirement des coupes cryogéniques
- Volant rotatif à contact léger manuel
- Épaisseur de coupe de 0,5 μm à 500 μm
- Avance précise de la lame du moteur pas à pas pour une vibration minimale
- lors de la découpe
- Longueur de course verticale de 64 mm
- 48Plage d’alimentation horizontale en mm
- Rétraction des échantillons de 20 μm lors de la course de retour, avec indication optique
- Orientation des échantillons réglable à 8° dans l’axe Y pour une stabilité accrue et une rotation de l’axe Z de 360°
- L’unité standard comprend une régulation de température de la tête d’objet à réponse rapide, une conception et une couleur ajustées, une interface utilisateur à écran tactile pour le contrôle des fonctions de l’instrument
- Parmi les caractéristiques en option figurent le contrôle de la hauteur intégré, le module de désinfection à froid et le système Vacutome
Certifications
Certificat d’hygiène, marquage CE
Garantie
Garantie de 1 an
Spécification
Cryostat avec support |