Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, canes et canisters de cryoconservation
Les tubes, canisters et accessoires Thermo Scientific™ maximisent les capacités de stockage.
5.00€ - 19.20€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11874760
|
Thermo Scientific™
4000211 |
Une canne de cryo , 1,2 ml - 6 ampoule |
19.20€
6 ampoules |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11884760
|
Thermo Scientific™
4000214 |
Tige cryogénique, aluminium, 5 ml, 2 ampoules |
5.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15422424
|
Thermo Scientific™
4000216 |
Canne Cryo , 5,0 ml , 2 ampoule |
5.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12750348
|
Thermo Scientific™
4000217 |
Canne Cryo , aluminium pour 9.2mL et 10 ml gobelets |
5.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les tubes, canisters et accessoires Thermo Scientific™ maximisent les capacités de stockage.
- Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus