Learn More
Corning™ Sachets de cryoconservation
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
500 ml
750 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Notre sac de cryoconservation est un contenant en film unique qui reste flexible à des températures ultra basses (-196°C). Les contenants cryogéniques Corning sont conçus pour le stockage, la conservation et le transfert de cellules progénitrices hématopoïétiques CD34+ (CPH). Le volume de remplissage recommandé varie de 20 ml à 190 ml avec quatre tailles standard. Le volume de congélation recommandé est basé sur la congélation horizontale dans une cassette protectrice d’une épaisseur interne d’environ 0,313 pouce. Corning propose ce sac de culture cellulaire à usage unique en formats 50 ml-750 ml. Un mélange spécial de film en polyoléfine et EVA exclusif a été sélectionné pour ses propriétés à basse température et sa capacité à rester souple et transparent une fois rempli de liquide. Le port à membrane exclusif offre des parois plus fines pour une souplesse accrue et un bouchon fixé qui réduit au minimum l’exposition de la membrane pendant la congélation. La poche à étiquette conforme aux normes du secteur offre facilité d’utilisation et traçabilité de marquage. Le port 1 est doté de ports à membrane à parois fines, de deux câbles en PVC, de Luers femelles, de bouchons Luer mâles et de petites pinces coulissantes. Ce sac de cryoconservation à usage unique est idéal pour les applications biopharmaceutiques et de recherche fondamentale.
- Un certificat de conformité complet est disponible pour chaque lot de production.
Film en mélange de polyoléfine-EVA Disponible en 50 ml, 250 ml, 500 ml et 750 ml.
Type de film : Mélange polyoléfine-EVA
Deux ports à membrane à parois fines
Port 1 : Longueur de 4,5 „ Dia. ext. de 0,153 „. Tube en EVA, divisé en deux Longueur de 5 „ Dia. int. 0,118„ x dia. ext. 0,16 „. Tube en PVC avec connecteurs Luer femelles et bouchons Luer mâles, avec pinces Caractéristiques et avantages
Mélange de film en polyoléfine - EVA exclusif spécifiquement sélectionné pour ses propriétés à basse température maintenant sa souplesse et sa transparence une fois rempli de liquide Port à membrane - Le bouchon fixé s’enclenche pour protéger le contenu et réduire au minimum l’exposition de la membrane pendant l’utilisation Poche à étiquette - Adaptée aux étiquettes générées par ordinateur. Les informations sur le produit peuvent être visualisées rapidement en ouvrant simplement la cassette de congélation Tube de remplissage intégré – La technique de fabrication unique utilisée pour fixer le tube de remplissage au corps du récipient supprime la nécessité d’utiliser des interfaces en PVC avec la partie de stockage de l’azote liquide du récipient Interface / connecteurs - Compatible avec la technologie de connexion stérile et la technologie de scellage intelligent (soudeuse pour tubes Sebra™ modèle 1100) ; Convient à différents systèmes de cassette de congélation
Les certificats Corning sont disponibles dans notre bibliothèque de ressources.
- Un certificat de conformité complet est disponible pour chaque lot de production.
Film en mélange de polyoléfine-EVA Disponible en 50 ml, 250 ml, 500 ml et 750 ml.
Type de film : Mélange polyoléfine-EVA
Deux ports à membrane à parois fines
Port 1 : Longueur de 4,5 „ Dia. ext. de 0,153 „. Tube en EVA, divisé en deux Longueur de 5 „ Dia. int. 0,118„ x dia. ext. 0,16 „. Tube en PVC avec connecteurs Luer femelles et bouchons Luer mâles, avec pinces Caractéristiques et avantages
Les certificats Corning sont disponibles dans notre bibliothèque de ressources.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 750 ml |
| Comprend | Connecteurs Luer femelles et bouchons Luer mâles, avec pinces, 0,11 dia. int. x 0,16 dia. ext. Port PVC |
| Matériau | Mélange en polyoléfine / EVA |
| Nbre par carton | 1 de chaque |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Type de produit | Sachet de cryoconservation |