Learn More
Thermo Scientific™ Rehausseurs et cadres de plate-forme pour phase vapeur CryoPlus™
Rehausseurs et cadres de plate-forme pour phase vapeur Thermo Scientific™ compatibles avec les systèmes de stockage de cryoconservation CryoPlus™ LN2.
Marque: Thermo Scientific™ 4000063
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Rehausseurs et cadres de plate-forme pour phase vapeur Thermo Scientific™ compatibles avec les systèmes de stockage de cryoconservation CryoPlus™ LN2
Vertical
- Dispositif d’élévation de 5,0 po pour le modèle de rack n° 4000011
Carré
- Dispositif d’élévation de 3,5 po pour le modèle de rack n° 4000001
- Dispositif d’élévation de 3,5 po pour le modèle de rack n° 4000002
- Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de rack n° 4000005
- Dispositif d’élévation de 5,0 po pour modèle de rack n° 4000003
- Dispositif d’élévation de 5,0 po pour le modèle de rack n° 4000004
SUC-1 (stockage de tiges de boîtes)
- Dispositif d’élévation de 3,5 po pour le modèle de rack n° 4000379
Triangulaire
- Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de rack n° 4000097
- Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de rack n° 4000100
- Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de rack n° 4000101
- Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de rack n° 4000108
- Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de rack n° 4000109
- Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de rack n° 4000110
- Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de rack n° 4000111
Cadres
- Poche de 50 ml, Fenwal 4R9951, 6 emplacements de cassettes
- Poche de 250 ml, Fenwal 4R5461, 4 emplacements de cassettes
- Poche de 500 ml, Fenwal 4R5462, 4 emplacements de cassettes
Spécification
3.5 pouces | |
500 mL | |
Racks |
riser | |
CryoPlus 3 , racks 4000001 , 4000002 | |
3 |