Learn More
Thermo Scientific™ Rehausseurs et cadres de plate-forme pour phase vapeur CryoPlus™
Rehausseurs et cadres de plate-forme pour phase vapeur Thermo Scientific™ compatibles avec les systèmes de stockage de cryoconservation CryoPlus™ LN2.
Marque:  Thermo Scientific™ 4000066
Code produit. 10556654
  • 687.42€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Rehausseurs et cadres de plate-forme pour phase vapeur Thermo Scientific™ compatibles avec les systèmes de stockage de cryoconservation CryoPlus™ LN2
Vertical
  • Dispositif d’élévation de 5,0 po pour le modèle de rack n° 4000011
Carré
  • Dispositif d’élévation de 3,5 po pour le modèle de rack n° 4000001
  • Dispositif d’élévation de 3,5 po pour le modèle de rack n° 4000002
  • Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de rack n° 4000005
  • Dispositif d’élévation de 5,0 po pour modèle de rack n° 4000003
  • Dispositif d’élévation de 5,0 po pour le modèle de rack n° 4000004
SUC-1 (stockage de tiges de boîtes)
  • Dispositif d’élévation de 3,5 po pour le modèle de rack n° 4000379
Triangulaire
  • Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de rack n° 4000097
  • Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de rack n° 4000100
  • Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de rack n° 4000101
  • Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de rack n° 4000108
  • Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de rack n° 4000109
  • Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de rack n° 4000110
  • Dispositif d’élévation de 4,0 po pour le modèle de rack n° 4000111
Cadres
  • Poche de 50 ml, Fenwal 4R9951, 6 emplacements de cassettes
  • Poche de 250 ml, Fenwal 4R5461, 4 emplacements de cassettes
  • Poche de 500 ml, Fenwal 4R5462, 4 emplacements de cassettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
3.5 pouces
500 mL
Racks
riser
CryoPlus 4 , racks 4000001 , 4000002 , 40000379
4